4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30658-1G OR30658-250MG
APOSOR30658-1GEA 709 DKK
APOSOR30658-1G APOSOR30658-250MG
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₆H₄Cl₂N₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09750213
CAS-nummer: 98141-42-5