5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-6-bromo-m-xylene, 5-Bromo-2,4-xylidine
OR30656-1G OR30656-25G OR30656-5G
APOSOR30656-1GEA 218 DKK
APOSOR30656-1G APOSOR30656-25G APOSOR30656-5G
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Formel: C₈H₁₀BrN
Molekylvægt: 200.076 g/mol
Smeltepunkt: 96…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038481
CAS-nummer: 69383-60-4