3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR306500-1G OR306500-500MG
APOSOR306500-1GEA 6540 DKK
APOSOR306500-1G APOSOR306500-500MG
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride 96%
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26096974
CAS-nummer: 1439900-52-3