2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
OR30643-1G OR30643-250MG
APOSOR30643-1GEA 3690 DKK
APOSOR30643-1G APOSOR30643-250MG
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10703327
CAS-nummer: 71904-80-8