2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine] 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR306350-1G OR306350-250MG
APOSOR306350-1GEA 8720 DKK
APOSOR306350-1G APOSOR306350-250MG
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine] 97%
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine]
Formel: C₁₂H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20488777
CAS-nummer: 171-77-7