2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR306041-100MG OR306041-1G OR306041-500MG
APOSOR306041-100MGEA 2730 DKK
APOSOR306041-100MG APOSOR306041-1G APOSOR306041-500MG
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Formel: C₁₃H₁₅BrO₃
Smeltepunkt: 126…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16458589
CAS-nummer: 1226383-83-0