3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30581-1G OR30581-100MG
APOSOR30581-1GEA 1120 DKK
APOSOR30581-1G APOSOR30581-100MG
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₄BrNS
Smeltepunkt: 97…98 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11052627
CAS-nummer: 28783-17-7