Thieno[2,3-b]pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR30574-1G OR30574-250MG
APOSOR30574-1GEA 556 DKK
APOSOR30574-1G APOSOR30574-250MG
Thieno[2,3-b]pyridine 97%
Thieno[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₅NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631145
CAS-nummer: 272-23-1