1H-Indol-3-ylboronic acid 92%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR305637-250MG OR305637-1G
APOSOR305637-250MGEA 985 DKK
APOSOR305637-250MG APOSOR305637-1G
1H-Indol-3-ylboronic acid 92%
1H-Indol-3-ylboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094806
CAS-nummer: 741253-05-4