1H-Indol-4-ylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR305636-1G OR305636-250MG
APOSOR305636-1GEA 1430 DKK
APOSOR305636-1G APOSOR305636-250MG
1H-Indol-4-ylacetic acid
1H-Indol-4-ylacetic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09837549
CAS-nummer: 16176-74-2