2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305601-1G OR305601-250MG
APOSOR305601-1GEA 3530 DKK
APOSOR305601-1G APOSOR305601-250MG
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18382584
CAS-nummer: 23596-28-3