Isoquinoline-6-carboxaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Formylisoquinoline, 6-Formyl-2-azanaphthalene, Isoquinoline-6-carbaldehyde
OR30560-1G OR30560-250MG
APOSOR30560-1GEA 4750 DKK
APOSOR30560-1G APOSOR30560-250MG
Isoquinoline-6-carboxaldehyde 95+%
Isoquinoline-6-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₇NO
Molekylvægt: 157.169 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06227438
CAS-nummer: 173089-81-1