3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305575-1G OR305575-250MG
APOSOR305575-1GEA 4310 DKK
APOSOR305575-1G APOSOR305575-250MG
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11499013
CAS-nummer: 1031417-73-8