5-Bromobenzene-1,2,3-triol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305534-1G OR305534-250MG OR305534-5G
APOSOR305534-1GEA 513 DKK
APOSOR305534-1G APOSOR305534-250MG APOSOR305534-5G
5-Bromobenzene-1,2,3-triol
5-Bromobenzene-1,2,3-triol
Formel: C₆H₅BrO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22555992
CAS-nummer: 16492-75-4