5-Methyl-1H-indazol-4-amine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305526-100MG OR305526-1G OR305526-250MG
APOSOR305526-100MGEA 426 DKK
APOSOR305526-100MG APOSOR305526-1G APOSOR305526-250MG
5-Methyl-1H-indazol-4-amine 95+%
5-Methyl-1H-indazol-4-amine
Formel: C₈H₉N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19204122
CAS-nummer: 81115-60-8