6-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR305514-250MG OR305514-1G OR305514-5G
APOSOR305514-250MGEA 850 DKK
APOSOR305514-250MG APOSOR305514-1G APOSOR305514-5G
6-Bromo-5-chloro-1H-indazole
6-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22689251
CAS-nummer: 1305208-02-9