Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305450-1G OR305450-100MG OR305450-250MG
APOSOR305450-1GEA 1510 DKK
APOSOR305450-1G APOSOR305450-100MG APOSOR305450-250MG
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Formel: C₁₃H₁₇N₃O₂
Smeltepunkt: 255…257 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00864534
CAS-nummer: 14255-87-9
EINECS: 238-133-3