Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305443-1G OR305443-250MG
APOSOR305443-1GEA 4030 DKK
APOSOR305443-1G APOSOR305443-250MG
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate
Formel: C₉H₉N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24642226
CAS-nummer: 1000373-79-4