7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR305302-250MG OR305302-1G
APOSOR305302-250MGEA 186 DKK
APOSOR305302-250MG APOSOR305302-1G
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel: C₈H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848600
CAS-nummer: 200049-46-3