1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305285-250MG OR305285-1G
APOSOR305285-250MGEA 5670 DKK
APOSOR305285-250MG APOSOR305285-1G
1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13177824
CAS-nummer: 23386-40-5