5-Nitroisoindolin-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3-Dihydro-5-nitro-1H-isoindol-1-one, 2,3-Dihydro-5-nitro-1-oxo-1H-isoindole
OR305280-1G OR305280-250MG OR305280-5G
APOSOR305280-1GEA 1290 DKK
APOSOR305280-1G APOSOR305280-250MG APOSOR305280-5G
5-Nitroisoindolin-1-one
5-Nitroisoindolin-1-one
Formel: C₈H₆N₂O₃
Molekylvægt: 178.145 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10000827
CAS-nummer: 876343-38-3