Methyl 1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305278-1G OR305278-250MG
APOSOR305278-1GEA 2900 DKK
APOSOR305278-1G APOSOR305278-250MG
Methyl 1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylate
Methyl 1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13177815
CAS-nummer: 926307-72-4