1H-Indole-4-carbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR305209-1G OR305209-250MG
APOSOR305209-1GEA 2190 DKK
APOSOR305209-1G APOSOR305209-250MG
1H-Indole-4-carbohydrazide
1H-Indole-4-carbohydrazide
Formel: C₉H₉N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738885
CAS-nummer: 885272-22-0