1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR305200-1G
OR305200-250MG
APOSOR305200-1GEA
1250
DKK
APOSOR305200-1G
APOSOR305200-250MG
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₂ Smeltepunkt: 163…165 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09879158 CAS-nummer: 937366-54-6 |