2-(2-Bromophenyl)-1H-imidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305175-1G OR305175-250MG OR305175-5G
APOSOR305175-1GEA 226 DKK
APOSOR305175-1G APOSOR305175-250MG APOSOR305175-5G
2-(2-Bromophenyl)-1H-imidazole
2-(2-Bromophenyl)-1H-imidazole
Formel: C₉H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08668745
CAS-nummer: 162356-38-9