7-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR305166-1G
OR305166-250MG
APOSOR305166-1GEA
1190
DKK
APOSOR305166-1G
APOSOR305166-250MG
7-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₇H₅IN₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13177252 CAS-nummer: 908269-30-7 |