1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305152-250MG OR305152-1G
APOSOR305152-250MGEA 567 DKK
APOSOR305152-250MG APOSOR305152-1G
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₉H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13177175
CAS-nummer: 29096-64-8