tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305101-250MG OR305101-1G
APOSOR305101-250MGEA 505 DKK
APOSOR305101-250MG APOSOR305101-1G
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22572308
CAS-nummer: 1203662-37-6