4-(Chloromethyl)-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305069-250MG OR305069-1G
APOSOR305069-250MGEA 915 DKK
APOSOR305069-250MG APOSOR305069-1G
4-(Chloromethyl)-1H-indazole
4-(Chloromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10696785
CAS-nummer: 944898-78-6