5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305067-250MG OR305067-500MG
APOSOR305067-250MGEA 7090 DKK
APOSOR305067-250MG APOSOR305067-500MG
5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
Formel: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13183030
CAS-nummer: 209804-25-1