6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR305047-250MG OR305047-1G
APOSOR305047-250MGEA 545 DKK
APOSOR305047-250MG APOSOR305047-1G
6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371542
CAS-nummer: 102539-79-7