4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR305045-250MG OR305045-1G
APOSOR305045-250MGEA 360 DKK
APOSOR305045-250MG APOSOR305045-1G
4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371550
CAS-nummer: 476199-14-1