2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305027-1G OR305027-250MG
APOSOR305027-1GEA 7940 DKK
APOSOR305027-1G APOSOR305027-250MG
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Molekylvægt: 242.03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12911562
CAS-nummer: 909776-51-8