tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR305020-1G OR305020-250MG
APOSOR305020-1GEA 1650 DKK
APOSOR305020-1G APOSOR305020-250MG
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13182500
CAS-nummer: 942590-05-8