tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305015-1G OR305015-250MG
APOSOR305015-1GEA 2960 DKK
APOSOR305015-1G APOSOR305015-250MG
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460890
CAS-nummer: 221532-96-3