Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305011-1G OR305011-250MG OR305011-5G
APOSOR305011-1GEA 218 DKK
APOSOR305011-1G APOSOR305011-250MG APOSOR305011-5G
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate
Formel: C₉H₉IO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061917
CAS-nummer: 103440-55-7