tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR305000-1G OR305000-250MG
APOSOR305000-1GEA 5730 DKK
APOSOR305000-1G APOSOR305000-250MG
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
Formel: C₁₁H₁₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13182465
CAS-nummer: 937372-03-7