(8S)-8-Amino-6-azaspiro[3.4]octan-5-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304435-100MG OR304435-250MG OR304435-500MG
APOSOR304435-100MGEA 2920 DKK
APOSOR304435-100MG APOSOR304435-250MG APOSOR304435-500MG
(8S)-8-Amino-6-azaspiro[3.4]octan-5-one
(8S)-8-Amino-6-azaspiro[3.4]octan-5-one
Formel: C₇H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29037455
CAS-nummer: 1810074-93-1