5-Azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304432-1G OR304432-250MG OR304432-5G
APOSOR304432-1GEA 2040 DKK
APOSOR304432-1G APOSOR304432-250MG APOSOR304432-5G
5-Azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
5-Azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Formel: C₅H₉N·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD27991827
CAS-nummer: 1536169-63-7