4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304428-250MG OR304428-500MG
APOSOR304428-250MGEA 6260 DKK
APOSOR304428-250MG APOSOR304428-500MG
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Formel: C₈H₁₆N₂O·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26096846
CAS-nummer: 1439897-97-8