2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304427-100MG OR304427-250MG OR304427-500MG
APOSOR304427-100MGEA 4520 DKK
APOSOR304427-100MG APOSOR304427-250MG APOSOR304427-500MG
2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
Formel: C₆H₁₁NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22566239
CAS-nummer: 1363381-30-9