2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304424-1G OR304424-5G
APOSOR304424-1GEA 5600 DKK
APOSOR304424-1G APOSOR304424-5G
2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formel: C₉H₁₇N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05861558
CAS-nummer: 36392-74-2