2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304423-1G OR304423-250MG OR304423-500MG
APOSOR304423-1GEA 11680 DKK
APOSOR304423-1G APOSOR304423-250MG APOSOR304423-500MG
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
Formel: C₅H₉NS
Molekylvægt: 115.197 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17017542
CAS-nummer: 920491-09-4