2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304423-1G
OR304423-250MG
OR304423-500MG
APOSOR304423-1GEA
11680
DKK
APOSOR304423-1G
APOSOR304423-250MG
APOSOR304423-500MG
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
Formel:
C₅H₉NS Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD17017542 CAS-nummer: 920491-09-4 |