(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304412-250MG OR304412-500MG
APOSOR304412-250MGEA 5930 DKK
APOSOR304412-250MG APOSOR304412-500MG
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid hydrochloride
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₁NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29918531
CAS-nummer: 2200278-74-4