Spiro[3.5]nonan-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304405-1G OR304405-5G
APOSOR304405-1GEA 3260 DKK
APOSOR304405-1G APOSOR304405-5G
Spiro[3.5]nonan-2-one
Spiro[3.5]nonan-2-one
Formel: C₉H₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20483741
CAS-nummer: 29800-56-4