2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304404-250MG OR304404-500MG
APOSOR304404-250MGEA 5290 DKK
APOSOR304404-250MG APOSOR304404-500MG
2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Formel: C₇H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23378266
CAS-nummer: 1422062-20-1