2,5-Diazaspiro[3.4]octan-6-one hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304396-1G OR304396-250MG OR304396-500MG
APOSOR304396-1GEA 13860 DKK
APOSOR304396-1G APOSOR304396-250MG APOSOR304396-500MG
2,5-Diazaspiro[3.4]octan-6-one hydrochloride
2,5-Diazaspiro[3.4]octan-6-one hydrochloride
Formel: C₆H₁₀N₂O·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28155140
CAS-nummer: 1630906-86-3