5-Methylpyridazine-4-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304393-1G OR304393-250MG OR304393-500MG
APOSOR304393-1GEA 9500 DKK
APOSOR304393-1G APOSOR304393-250MG APOSOR304393-500MG
5-Methylpyridazine-4-carbonitrile
5-Methylpyridazine-4-carbonitrile
Formel: C₆H₅N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30471638
CAS-nummer: 2007921-31-3