(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR304392-1G OR304392-250MG
APOSOR304392-1GEA 1880 DKK
APOSOR304392-1G APOSOR304392-250MG
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
Formel: C₆H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29037453
CAS-nummer: 1788044-13-2